SAB1403408
Monoclonal Anti-RERG antibody produced in mouse
clone 1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC15754
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~48 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... RERG(85004)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAKSAEVKLAIFGRAGVGKSALVVRFLTKRFIWEYDPTLESTYRHQATIDDEVVSMEILDTAGQEDTIQREGHMRWGEGFVLVYDITDRGSFEEVLPLKNILDEIKKPKNVTLILVGNKADLDHSRQVSTEEGEKLATELACAFYECSACTGEGNITEIFYELCREVRRRRMVQGKTRRRSSTTHVKQAINKMLTKISS
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)