SAB1403399
Monoclonal Anti-PGBD1 antibody produced in mouse
clone 2A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HUCEP-4, SCAND4, dJ874C20.4
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PGBD1(84547)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
NLCGNSAQETVMSLSPMTEEIVTKDRLFKAKQETSEEMEQSGEASGKPNRECAPQIPCSTPIATERTVAHLNTLKDRHPGDLWARMHISSLEYAAGDITRKGRKKDKARV
WGK 1