SAB1403380
Monoclonal Anti-DUSP16, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KIAA1700, MGC129701, MGC129702, MKP-7, MKP7
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.66 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DUSP16(80824)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
TESSHFYSASAIYGGSASYSAYSCSQLPTCGDQVYSVRRRQKPSDRADSRRSWHEESPFEKQFKRRSCQMEFGESIMSENRSREELGKVGSQSSFSGSMEIIEVS
WGK 1