SAB1403350
Monoclonal Anti-MTMR14, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C3orf29, FLJ22405, FLJ46453, FLJ90311, HJUMPY, hEDTP
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~71.98 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MTMR14(64419)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
MARCRGRFVCPVILFKGKHICRSATLAGWGELYGRSGYNYFFSGGADDAWADVEDVTEEDCALRSGDTHLFDKVRGYDIKLLRYLSVKYICDLMVENKKVKFGMNVTSSEKVDKAQRYADFTLLSIPYPGCEFFKEYKDRDYMAEGLIFNWKQDYVDAPLSIPDFLTHSLNIDWSQYQCWDLVQQTQNYLKLLLSLVNSDDDSGLLVHCISGWDRTPLFISLLRLSLWADGLIHTSLKPTEILYLTVAYDWFLFGHMLVDRLSKGEEIFFFCFNFLKHITSEEFSALKTQRRKSLPARDGGFTLEDICMLRRKDRGSTTSLGSDFSLVMESSPGATGSFTYEAVELVPAGAPTQAAWLAALSDRETRLQEVRSAFLAAYSSTVGLRAVAPSPSGAIGGLLEQFARGVGLRSISSNAL
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)