SAB1403276
Monoclonal Anti-DPP8 antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DP8, DPRP1, FLJ14920, FLJ20283, MGC26191, MSTP141
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.35 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DPP8(54878)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
IGTVGIASYDYHQGSGTFLFQAGSGIYHVKDGGPQGFTQQPLRPNLVETSCPNIRMDPKLCPADPDWIAFIHSNDIWISNIVTR
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)