SAB1403275
Monoclonal Anti-APTX antibody produced in mouse
clone 2H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AOA, AOA1, AXA1, EAOH, EOAHA, FHA-HIT, FLJ20157, MGC1072
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aλ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APTX(54840)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KLRFRLGYHAIPSMSHVHLHVISQDFDSPCLKNKKHWNSFNTEYFLESQAVIEMVQEAGRVTVRDGMPELLKLPLRCHECQQLLPSIPQLKEHLRKHW
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)