SAB1403213
Monoclonal Anti-UCRC antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HSPC051, HSPC119, HSPC151
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~33.04 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UCRC(29796)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAAATLTSKLYSLLFRRTSTFALTIIVGVMFFERAFDQGADAIYDHINEGKLWKHIKHKYENK
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)