SAB1403184
Monoclonal Anti-LRRC29, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4H7, ascites fluid
Sinonimo/i:
FBL9, FBXL9
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4H7, monoclonal
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LRRC29(26231)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
CPSLEHLALSHCSRLSDKGWAQAASSWPRLQHLNLSSCSQLIEQTLDAIGQACRQLRVLDVATCPGINMAAVRRFQAQLPQVSCVQSRFVGGADLTLTL
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)