SAB1403150
Monoclonal Anti-WBP2 antibody produced in mouse
clone 3B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC18269, WBP-2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~54.82 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WBP2(23558)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MALNKNHSEGGGVIVNNTESILMSYDHVELTFNDMKNVPEAFKGTKKGTVYLTPYRVIFLSKGKDAMQSFMMPFYLMKDCEIKQPVFGANYIKGTVKAEAGGGWEGSASYKLTFTAGGAIEFGQRMLQVASQASRGEVPSGAYGYSYMPSGAYVYPPPVANGMYPCPPGYPYPPPPPEFYPGPPMMDGAMGYVQPPPPPYPGPMEPPVSGPDVPSTPAAEAKAAEAAASAYYNPGNPHNVYMPTSQPPPPPYYPPEDKKTQ
WGK 1