SAB1403043
Monoclonal Anti-ABCC5 antibody produced in mouse
clone 1B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ABC33, DKFZp686C1782, EST277145, MOAT-C, MOATC, MRP5, SMRP, pABC11
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.68 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCC5(10057)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
CITERGTHEELMNLNGDYATIFNNLLLGETPPVEINSKKETSGSQKKSQDKGPKTGSVKKEKAVKPEEGQLVQLEEKGQGSVPWSVY
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1