Documenti fondamentali
SAB1402976
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C5ORF18 antibody produced in mouse
clone 3G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.03 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... REEP5(7905)
Immunogeno
C5orf18 (NP_005660, 113 a.a. ~ 184 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KCGFLLWCMAPSPSNGAELLYKRIIRPFFLKHESQMDSVVKDLKDKAKETADAITKEAKKATVNLLGEEKKS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)