SAB1402879
Monoclonal Anti-PRELP antibody produced in mouse
clone 3H1, ascites fluid
Sinonimo/i:
MGC45323, MST161, MSTP161, SLRR2A
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H1, monoclonal
PM
antigen ~35.46 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRELP(5549)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RGLPKNSFNISNLLVLHLSHNRISSVPAINNRLEHLYLNNNSIEKINGTQICPNDLVAFHDFSSDLENVPHLRYLRLDGNYLKPP
WGK 1