Documenti fondamentali
SAB1402871
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PMCH antibody produced in mouse
clone 1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MCH
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~44.26 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PMCH(5367)
Categorie correlate
Immunogeno
PMCH (AAH18048, 1 a.a. ~ 165 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAKMNLSSYILILTFSLFSQGILLSASKSIRNLDDDMVFNTFRLGKGFQKEDTAEKSVIAPSLEQYKNDESSFMNEEENKVSKNTGSKHNFLNHGLPLNLAIKPYLALKGSVAFPAENGVQNTESTQEKREIGDEENSAKFPIGRRDFDMLRCMLGRVYRPCWQV
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)