SAB1402850
Monoclonal Anti-MTCP1 antibody produced in mouse
clone 1G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C6.1B, P13MTCP1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~33.59 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MTCP1(4515)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MPQKDPCQKQACEIQKCLQANSYMESKCQAVIQELRKCCAQYPKGRSVVCSGFEKEEEENLTRKSASK
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)