SAB1402847
Monoclonal Anti-MPP2 antibody produced in mouse
clone 2B9, ascites fluid
Sinonimo/i:
DKFZp686A06252, DKFZp686J2189, DKFZp761D0712, DLG2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B9, monoclonal
PM
antigen ~86.83 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MPP2(4355)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MPVAATNSETAMQQVLDNLGSLPSATGAAELDLIFLRGIMESPIVRSLAKAHERLEETKLEAVRDNNLELVQEILRDLAQLAEQSSTAAELAHILQEPHFQSLLETHDSVASKTYETPPPSPGLDPTFSNQPVPPDAVRMVGIRKTAGEHLGVTFRVEGGELVIARILHGGMVAQQGLLHVGDIIKEVNGQPVGSDPRALQELLRNASGSVILKILPSYQEPHLPRQVFVKCHFDYDPARDSLIPCKEAGLRFNAGDLLQIVNQDDANWWQACHVEGGSAGLIPSQLLEEKRKAFVKRDLELTPNSGTLCGSLSGKKKKRMMYLTTKNAEFDRHELLIYEEVARMPPFRRKTLVLIGAQGVGRRSLKNKLIMWDPDRYGTTVPYTSRRPKDSEREGQGYSFVSRGEMEADVRAGRYLEHGEYEGNLYGTRIDSIRGVVAAGKVCVLDVNPQAVKVLRTAEFVPYVVFIEAPDFETLRAMNRAALESGISTKQLTEADLRRTVEESSRIQRGYGHYFDLCLVNSNLERTFRELQTAMEKLRTEPQWVPVSWVY
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)