SAB1402810
Monoclonal Anti-HOXD4, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HHO.C13, HOX-5.1, HOX4, HOX4B, Hox-4.2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~32.93 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HOXD4(3233)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MVMSSYMVNSKYVDPKFPPCEEYLQGGYLGEQGADYYGGGAQGADFQPPGLYPRPDFGEQPF
WGK 1