SAB1402779
Monoclonal Anti-GAGE5, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 8F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8F8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.01 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAGE5(2577)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RPEQFSDEVEPATPEEGEPATQRQDPAAAQEGEDEGASAGQGPKPEADSQEQGHPQTGCECEDGPDGQEMDPPNPEEVKTPEEGEKQSQC
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)