SAB1402755
Monoclonal Anti-DPT, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
TRAMP
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.22 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DPT(1805)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EWYQTCSNNGLVAGFQSRYFESVLDREWQFYCCRYSKRCPYSCWLTTEYPGHYGEEMDMISYNYDYYIRGATTTFSAVERDRQWKFIMCRMTEYDCEFANV
WGK 1