Documenti fondamentali
SAB1402753
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DOCK1 antibody produced in mouse
clone 3D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DOCK180, ced5
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.77 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DOCK1(1793)
Descrizione generale
This gene product binds to the SH3 domain of CRK protein. It may regulate cell surface extension and may have a role in the cell surface extension of an engulfing cell around a dying cell during apoptosis. (provided by RefSeq)
Immunogeno
DOCK1 (NP_001371, 698 a.a. ~ 803 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LETYIKKHFSATLAYTKLTKVLKNYVDGAEKPGVNEQLYKAMKALESIFKFIVRSRILFNQLYENKGEADFVESLLQLFRSINDMMSSMSDQTVRVKGAALKYLPT
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)