Documenti fondamentali
SAB1402746
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DAP antibody produced in mouse
clone 3C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC99796
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
WB
Clone:
3C5, monoclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.33 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DAP(1611)
Descrizione generale
This gene encodes a basic, proline-rich, 15-kD protein. The protein acts as a positive mediator of programmed cell death that is induced by interferon-gamma. (provided by RefSeq)
Immunogeno
DAP (AAH02726, 1 a.a. ~ 102 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSPPEGKLETKAGHPPAVKAGGMRIVQKHPHTGDTKEEKDKDDQEWESPSPPKPTVFISGVIARGDKDFPPAAAQVAHQKPHASMDKHPSPRTQHIQQPRK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)