SAB1402658
Monoclonal Anti-PHACTR3 antibody produced in mouse
clone 4A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C20orf101, H17739, MGC117178, SCAPIN1, SCAPININ
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.79 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PHACTR3(116154)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
TSALEKKMAGRQGREELIKKGLLEMMEQDAESKTCNPDGGPRSVQSEPPTPKSETLTSEDAQPGSPLATGTDQVSLDKPLSSAAHLDD
WGK 1