SAB1402625
Monoclonal Anti-UPF3A antibody produced in mouse
clone 2E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HUPF3A, RENT3A, UPF3
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.22 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UPF3A(65110)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
TGGGKQESCAPGAVVKARPMEGSLEEPQETSHSGSDKEHRDVERSQEQESEAQRYHVDDGRRHRAHHEPERLSRRSEDEQRWGKGPGQDRGKKGSQDSGAP
WGK 1