SAB1402624
Monoclonal Anti-CENPH antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
NNF1, PMF1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~53.28 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CENPH(64946)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MEEQPQMQDADEPADSGGEGRAGGPPQVAGAQAACSEDRMTLLLRLRAQTKQQLLEYKSMVDASEEKTPEQIMQEKQIEAKIEDLENEIEEVKVAFEIKKLALDRMRLSTALKKNLEKISRQSSVLMDNMKHLLELNKLIMKSQQESWDLEEKLLDIRKKRLQLKQASESKLLEIQTEKNKQKIDLDSMENSERIKIIRQNLQMEIKITTVIQHVFQNLILGSKVNWAEDPALKEIVLQLEKNVDMM
WGK 1