Documenti fondamentali
SAB1402598
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C4ORF43 antibody produced in mouse
clone 4A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ11184
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~48.44 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C4orf43(55319)
Immunogeno
C4orf43 (AAH11842.1, 1 a.a. ~ 203 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPKAPKGKSAGREKKVIHPYSRKAAQITREAHKQEKKEKLKNEKALRLNLVGEKLQWFQNHLDPPKKRYSKKDACELIERYLNRFSSELEQIELHNSIRDRQGRRHCSRETVIKQTMERERQQFEGYGLEIPDILNASNLKTFREWDFDLKKLPNIKMRKICANDAIPKTCKRKTTITVDQDLGELELNDESSDSDEEMTAVA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)