Documenti
SAB1402593
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PXK, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ20335, MONaKA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PXK(54899)
Categorie correlate
Descrizione generale
PXK binds to the Na,K-ATPase beta-1 (ATP1B1; MIM 182330) and beta-3 (ATP1B3; MIM 601867) subunits and modulates both Na,K-ATPase enzymatic and ion pump activities (Mao et al., 2005 [PubMed 16135750]).[supplied by OMIM
Immunogeno
PXK (AAH14479.1, 351 a.a. ~ 450 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PDSVPVDSFPPAPSMAVVAVLESTLSCEACKNGMPTISRLLQMPLFSDVLLTTSEKPQFKIPTKLKEALRIAKECIEKRLIEEQKQIHQHRRLTRAQSHH
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1