SAB1402579
Monoclonal Anti-DBR1 antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.45 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... DBR1(51163)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SGMNTPSVEPSDQASEFSASFSDVRILPGSMIVSSDDTVDSTIDREGKPGGTVESGNGEDLTKVPLKRLSDEHEPEQRKKIKRRNQAIYAAVDD
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1