SAB1402563
Monoclonal Anti-FBXO9, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp434C0118, FBX9, KIAA0936, NY-REN-57, VCIA1, dJ341E18.2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBXO9(26268)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
HYRLSQDTDNQTKVFAVITKKKEEKPLDYKYRYFRRVPVQEADQSFHVGLQLCSSGHQRFNKLIWIHHSCHITYKSTGETAVSAFEIDKMYTPLFFARVRSYTAFSERPL
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)