SAB1402557
Monoclonal Anti-SULT4A1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BR-STL-1, BRSTL1, DJ388M5.3, MGC40032, NST, SULTX3, hBR-STL-1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SULT4A1(25830)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAESEAETPSTPGEFESKYFEFHGVRLPPFCRGKMEEIANFPVRPSDVWIVTYPKSGTSLLQEVVYLVSQGADPDEIGLMNIDEQLPVLEYPQPGLDIIK
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)