SAB1402535
Monoclonal Anti-CBX1 antibody produced in mouse
clone 4E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CBX, HP1-BETA, HP1Hs-beta, HP1Hsbeta, M31, MOD1, p25beta
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CBX1(10951)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GKKQNKKKVEEVLEEEEEEYVVEKVLDRRVVKGKVEYLLKWKGFSDEDNTWEPEENLDCPDLIAEFLQSQKTAHETDKSEGGKRKADSDSEDKGEESK
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)