Documenti fondamentali
SAB1402466
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRSS15 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
LON, LONP, LonHS, MGC1498, PIM1, PRSS15, hLON
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.22 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LONP1(9361)
Descrizione generale
This gene encodes a mitochondrial matrix protein in the Lon family of ATP-dependent proteases. A similar E. coli protein regulates gene expression by targeting specific regulatory proteins for degradation. This protein binds a specific sequence in the light and heavy chain promoters of the mitochondrial genome which are involved in regulation of DNA replication and transcription. (provided by RefSeq)
Immunogeno
PRSS15 (NP_004784.2, 661 a.a. ~ 761 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YVAQEKLAIAERYLVPQARALCGLDESKAKLSSDVLTLLIKQYCRESGVRNLQKQVEKVLRKSAYKIVSGEAESVEVTPENLQDFVGKPVFTVERMYDVTP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)