SAB1402459
Monoclonal Anti-VAPB antibody produced in mouse
clone 1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ALS8, VAMP-B, VAMP-C, VAP-B, VAP-C
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VAPB(9217)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ELPAENDKPHDVEINKIISTTASKTETPIVSKSLSSSLDDTEVKKVMEECKRLQGEVQRLREENKQFKEEDGLRMRKTVQSNSPISALAPTGKEEGLSTR
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1