SAB1402229
Monoclonal Anti-HOXB5 antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HHO.C10, HOX2, HOX2A, HU-1, Hox2.1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HOXB5(3215)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EGQTPQIFPWMRKLHISHDMTGPDGKRARTAYTRYQTLELEKEFHFNRYLTRRRRIEIAHALCLSERQIKIWFQNRRMKWKKDNKLKSMSLATAGSAF
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)