SAB1402209
Monoclonal Anti-GK2 antibody produced in mouse
clone 3G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GKP2, GKTA
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~86.94 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GK2(2712)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
MAAPKTAAVGPLVGAVVQGTNSTRFLVFNSKTAELLSHHKVELTQEFPKEGWVEQDPKEILQSVYECIARTCEKLDELNIDISNIKAVGVSNQRETTVIWDKLTGEPLYNAVVWLDLRTQTTVEDLSKKIPGNSNFVKSKTGLPLSTYFSAVKLRWMLDNVRNVQKAVEEGRALFGTIDSWLIWSLTGGVNGGVHCTDVTNASRTMLFNIHSLEWDKELCDFFEIPMDLLPNVFSSSEIYGLIKTGALEGVPISGCLGDQCAALVGQMCFQEGQAKNTYGTGCFLLCNTGRKCVFSEHGLLTTVAYKLGREKPAYYALEGSVAIAGAVIRWLRDNLGIIETSGDIERLAKEVGTSYGCYFVPAFSGLYAPYWEPSARGILCGLTQFTNKCHIAFAALEAVCFQTREILEAMNRDCGIPLRHLQVDGGMTNNKVLMQLQADILHIPVIKPFMPETTALGAAMAAGAAEGVSVWSLEPQALSVLRMERFEPQIQATESEIRYATWKKAVMKSMGWVTSQSPEGGDPSIFSSLPLGFFIVSSMVMLIGARYISGVP
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1