SAB1402027
Anti-RASGEF1B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ31695, GPIG4, MGC46251
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RASGEF1B(153020)
Immunogeno
Sequence
MPQTPPFSAMFDSSGYNRNLYQSAEDSCGGLYYHDNNLLSGSLEALIQHLVPNVDYYPDRTYIFTFLLSSRLFMHPYELMAKVCHLCVEHQRLSDPDSDKNQMRKIAPKILQLLTEWTETFPYDFRDERMMRNLKDLAHRIASGEEVGNLNLARLLEFPGRAWVGNGAELCILISTASSLFCLWASPPHHILVYLVCQVRMIIPSHFKGI
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)