SAB1401938
Anti-ADCK2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AARF, MGC20727
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADCK2(90956)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
MVAPWRVSVRVCLSHLRCFELRQGLSLLRPSECPRDARLCWLLLGTLPKVVSLCGDVGEGAPDVLSRRRVRCSGAAGAGPAESLPRAGPLGGVFLHLRLWLRAGALLVKFFPLLLLYPLTYLAPSVSTLWLHLLLKATETSGPTYIKLGQWASTRRDLFSEAFCAQFSKLHVRVTPHPWTHTERFLRQAFGDDWGSILSFENREPVGSGCVAQVYKAYANTAFLETDSVQRLGRASCLPPFSHTGAVGGLRELFGYLGNGRKPPENLADQSFLERLLLPKADLVGSNAGVSRAQVPGHQPEATNLISVAVKVLHPGLLAQVHMDLLLMKIGSRVLGVLPGIKWLSLPEIVEEFEKLMVQQIDLRYEAQNLEHFQVNFRNVKAVKFPTPLRPFVTREVLVETYEESVPVSSYQQAGIPVDLKRKIARLGINMLLKMIFVDNFVHADLHPGNILVQGANGLSSSQEAQLQQADICDTLVVAVPSSLCPLRLVLLDAGIVAELQAPDLRNFRAVFMAVVMGQGQRVAELILHHARASECRDVEGFKTEMAMLVTQARKNTITLEKLHVSSLLSSVFKLLMTHKVKLESNFASIVFAIMVLEGLGRSLDPKLDILEAARPFLLTGPVCPP
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)