SAB1401905
Anti-RAX2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAX2(84839)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MFLSPGEGPATEGGGLGPGEEAPKKKHRRNRTTFTTYQLHQLERAFEASHYPDVYSREELAAKVHLPEVRVQVWFQNRRAKWRRQERLESGSGAVAAPRLPEAPALPFARPPAMSLPLEPWLGPGPPAVPGLPRLLGPGPGLQASFGPHAFAPTFADGFALEEASLRLLAKEHAQALDRAWPPA
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)