SAB1401892
Monoclonal Anti-PROK1 antibody produced in mouse
clone 3C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EGVEGF, PK1, PRK1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PROK1(84432)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MRGATRVSIMLLLVTVSDCAVITGACERDVQCGAGTCCAISLWLRGLRMCTPLGREGEECHPGSHKIPFFRKRKHHTCPCLPNLLCSRFPDGRYRCSMDLKNINF
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)