Documenti fondamentali
SAB1401834
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C10orf81 antibody produced in mouse
clone 3B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ23537, HEL185, bA211N11.2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
C10orf81 (AAH36365, 1 a.a. ~ 282 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEQSSPGFRQTHLQDLSEATQDVKEENHYLTPRSVLLELDNIIASSDSGESIETDGPDQVSGRIECHYEPMESYFFKETSHESVDSSKEEPQTLPETQDGDLHLQEQGSGIDWCLSPADVEAQTTNDQKGSASLTVVQLSILINNIPDESQVEKLNVFLSPPDVINYLALTEATGRICVSQWEGPRRLGCIFCHGDHLLAVNDLKPQSLEEVSLFLTRSIQKEKLKLTIGRIPNSETFHAASCMCPSKCQSAAPSQLDKPRLNRAPKRSPAIKKSQQKGARE
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)