Key Documents
SAB1401731
Sigma-Aldrich
Anti-MED18 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ20045, p28b
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MED18(54797)
Categorie correlate
Descrizione generale
MED18 is a component of the Mediator complex, which is a coactivator for DNA-binding factors that activate transcription via RNA polymerase II (Sato et al., 2003 [PubMed 12584197]).[supplied by OMIM
Immunogeno
MED18 (AAH02694.1, 1 a.a. ~ 208 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAPPVTMMPVTGGTINMMEYLLQGSVLDHSLESLIHRLRGLCDNMEPETFLDHEMVFLLKGQQASPFVLRARRSMDRAGAPWHLRYLGQPEMGDKNRHALVRNCVDIATSENLTDFLMEMGFRMDHEFVAKGHLFRKGIMKIMVYKIFRILVPGNTDSTEALSLSYLVELSVVAPAGQDMVSDDMKNFAEQLKPLVHLEKIDPKRLM