Documenti fondamentali
SAB1401668
Sigma-Aldrich
Anti-ZNRD1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HTEX-6, MGC13376, Rpa12, TEX6, hZR14, tctex-6
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNRD1(30834)
Descrizione generale
This gene encodes a protein with similarity to the Saccharomyces cerevisiae Rpa12p subunit of RNA polymerase I. Alternate splicing of this gene results in two transcript variants encoding the same protein. Additional splice variants have been described, but their full-length sequences have not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogeno
ZNRD1 (NP_055411.1, 1 a.a. ~ 126 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSVMDLANTCSSFQSDLDFCSDCGSVLPLPGAQDTVTCIRCGFNINVRDFEGKVVKTSVVFHQLGTAMPMSVEEGPECQGPVVDRRCPRCGHEGMAYHTRQMRSADEGQTVFYTCTNCKFQEKEDS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)