Documenti fondamentali
SAB1401636
Sigma-Aldrich
Anti-TRAPPC3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BET3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRAPPC3(27095)
Descrizione generale
TRAPPC3 is a component of the TRAPP complex, which is involved in tethering of transport vesicles to the cis-Golgi membrane (Turnbull et al., 2005 [PubMed 15692564]).[supplied by OMIM
Immunogeno
TRAPPC3 (NP_055223.1, 1 a.a. ~ 180 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRQANRGTESKKMSSELFTLTYGALVTQLCKDYENDEDVNKQLDKMGFNIGVRLIEDFLARSNVGRCHDFRETADVIAKVAFKMYLGITPSITNWSPAGDEFSLILENNPLVDFVELPDNHSSLIYSNLLCGVLRGALEMVQMAVEAKFVQDTLKGDGVTEIRMRFIRRIEDNLPAGEE