SAB1401634
Monoclonal Anti-DAPP1 antibody produced in mouse
clone 1E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BAM32, DKFZp667E0716
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DAPP1(27071)
Immunogeno
Sequence
MGRAELLEGKMSTQDPSDLWSRSDGEAELLQDLGWYHGNLTRHAAEALLLSNGCDGSYLLRDSNETTGLYSLSVRAKDSVKHFHVEYTGYSFKFGFNEFSSLKDFVKHFANQPLIGSETGTLMVLKHPYPRKVEEPSIYESVRVHTAMQTGRTEDDLVPTAPSLGTKEGYLTKQGGLVKTWKTRWFTLHRNELKYFKDQMSPEPIRILDLTECSAVQFDYSQERVNCFCLVFPFRTFYLCAKTGVEADEWIKILRWKLSQIRKQLNQGEGTIRSRSFIFK