Documenti fondamentali
SAB1401486
Sigma-Aldrich
Anti-GUCA1C antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GCAP3, MGC120158, MGC120159
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GUCA1C(9626)
Categorie correlate
Immunogeno
GUCA1C (NP_005450.2, 1 a.a. ~ 209 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGNGKSIAGDQKAVPTQETHVWYRTFMMEYPSGLQTLHEFKTLLGLQGLNQKANKHIDQVYNTFDTNKDGFIDFLEFIAAVNLIMQEKMEQKLKWYFKLYDADGNGSIDKNELLDMFMAVQALNGQQTLSPEEFINLVFHKIDINNDGELTLEEFINGMAKDQDLLEIVYKSFDFSNVLRVICNGKQPDMETDSSKSPDKAGLGKVKMK
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)