Documenti
SAB1401485
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IER2 antibody produced in mouse
clone 3E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ETR101, MGC111472, MGC15265
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IER2(9592)
Immunogeno
IER2 (AAH03625, 1 a.a. ~ 223 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEVQKEAQRIMTLSVWKMYHSRMQRGGLRLHRSLQLSLVMRSARELYLSAKVEALEPEVSLPAALPSDPRLHPPREAESTAETATPDGEHPFPEPMDTQEAPTAEETSACCAPRPAKVSRKRRSSSLSDGGDAGLVPSKKARLEEKEEEEGASSEVADRLQPPPAQAEGAFPNLARVLQRRFSGLLNCSPAAPPTAPPACEAKPACRPADSMLNVLVRAVVAF