SAB1401471
Monoclonal Anti-COX5A antibody produced in mouse
clone 1G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
COX, COX-VA, VA
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COX5A(9377)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MLGAALRRCAVAATTRADPRGLLHSARTPGPAVAIQSVRCYSHGSQETDEEFDARWVTYFNKPDIDAWELRKGINTLVTYDMVPEPKIIDAALRACRRLNDFASTVRILEVVKDKAGPHKEIYPYVIQELRPTLNELGISTPEELGLDKV
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)