SAB1401270
Monoclonal Anti-OCA2 antibody produced in mouse
clone 1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BEY, BEY1, BEY2, BOCA, D15S12, EYCL
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OCA2(4948)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GKLWQLLALSPLENYSVNLSSHVDSTLLQVDLAGALVASGPSRPGREEHIVVELTQADALGSRWRRPQQVTHNWTVYLNPRRSEHSVMSRTFEVLTRETV
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)