Documenti fondamentali
SAB1400839
Sigma-Aldrich
Anti-U2AF1L3 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ35525, Anti-MGC33901, Anti-U2AF1-RS3, Anti-U2AF1L3V1, Anti-U2AF1RS3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
U2AF1L4 (AAH21186.1, 1 a.a. ~ 202 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEYLASIFGTEKDKVNCSFYFKIGVCRHGDRCSRLHNKPTFSQEVFTELQEKYGEIEEMNVCDNLGDHVVGNVYVKFRREEDGERAVAELSNRWFNGQAVHGNVPEVASATSCICGPFPRTSRGSSMGGDPGAGHPRGSILATIPERGTIGVPLITGMAASEALAPLPFTPNRDRCSWQDLSSKPPSLSCPILPRLPGSIM
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)