SAB1400794
Anti-C1orf87 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ44073, Anti-MGC34837
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C1orf87(127795)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
MSSAWKTPRGSDAMPEIMVKIIGSKHFQYLVEKPKIKENDSLKTETQTMHQKPMTDNARQMSRDTPVPINFTDQQTTDNPDDVKEKKHPENNQKSENNQKLLTGANSSRFLDGNIPSQANVHCSSVPTGDQSLSYVHGIPRRKLRDWSLEQMVRGSSDQPEDIGQSPSGTTNEDAFLLALVRRELKSRPLSSNLLEKLQKELKILDPISSGFLLQSQLSRLFLKHEVPLQLPTVKILCQRFSKRGSPEMVNYEKLLWFLNSAASDYPQQNKAAADLRKTESHGTHSQSTPPQHSSSQPEVNRSLLEILKMALRTTNGRLNIDNLNLSFRKEDRSFSGCLPLPKVRAICGKHGLYLTLSLLETLLNHQDLGYQNEIKWQNFVEMLTRASSDLLSDLPTGKNEKKAPAPPMEPEVPEMSQSKTEHMKTPEEELQPESSPAETSACKDPLKPLKIRPVSQPFVNPAVKNKAEECETWIDRFRKLENALYLCDLSNTGVLEKERARRLIHNYNLIYNLSLSPQKIDQALRRFRSGENMLLEPALRYLKEL
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)