Documenti fondamentali
SAB1400703
Sigma-Aldrich
Anti-FLJ22655 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ22655
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
FLJ22655 (NP_079006, 1 a.a. ~ 205 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSNFLHLKYNEKSVSVTKALTVRFLTKRFIGEYASNFESIYKKHLCLERKQLNLEIYDPCSQTQKAKFSLTSELHWADGFVIVYDISDRSSFAFAKALIYRIREPQTSHCKRAVESAVFLVGNKRDLCHVREVGWEEGQKLALENRCQFCELSAAEQSLEVEMMFIRIIKDILINFKLKEKRRPSGSKSMAKLINNVFGKRRKSV
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)