Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB1400648
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AVEN antibody produced in mouse
clone 2B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PDCD12
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
Clone:
2B10, monoclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AVEN(57099)
Categorie correlate
Immunogeno
AVEN (NP_065104.1, 71 a.a. ~ 170 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
APRGSRREPGGWGAGASAPVEDDSDAETYGEENDEQGNYSKRKIVSNWDRYQDIEKEVNNESGESQRGTDFSVLLSSAGDSFSQFRFAEEKEWDSEASCP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)